Learn More
BRAND™ Tubes à 12 barrettes PCR
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Transparent
Conditionnement:
125 pièces
80 pièces
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.
- Les bandelettes de tube à 12 barrettes sont disponibles avec ou sans bouchons. Les bouchons à 12 barrettes peuvent être commandés séparément.
- Parois minces et uniformes pour garantir un transfert thermique cohérent et précis pour d’excellents résultats.
- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN.
- Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
- Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Format | Strip Plate |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylene |
| Volume total (métrique) du puits | 0.2 mL |
| Exempt de DNase | Oui |
| Quantité | 125/Pk. |
| Exempt de RNase | Oui |