Learn More
BRAND™ Tubes à 12 barrettes PCR
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Transparent
Conditionnement:
125 pièces
80 pièces
Descripción
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.
- Les bandelettes de tube à 12 barrettes sont disponibles avec ou sans bouchons. Les bouchons à 12 barrettes peuvent être commandés séparément.
- Parois minces et uniformes pour garantir un transfert thermique cohérent et précis pour d’excellents résultats.
- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN.
- Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
- Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
Especificaciones
Especificaciones
| Code-barres | No Barcode |
| BreakApart | No |
| Propriété de liaison | None |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Certifiés | DNA, Dnase-, RNase, and Pyrogen free |
| Format | Plaque à barrettes |
| Array | 1 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Single-use |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido