Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 8 barrettes
Code produit. 10122662 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
À utiliser avec (équipement):
Microplaques
Plaques qPCR
Thermocycleur
Conditionnement:
125 pièces
300 pièces
Format:
Bombé
Plat
Code produit. 10122662
Marque: BRAND™ 781341
Fabriqués en PP sans lubrifiants ni additifs chimiques pouvant contaminer les réactifs et les échantillons.Les bouchons PCR à barrettes de 8 sont autoclavables et exempts de RNase, DNase et ADN. Les bouchons bombés sont disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons.
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.
  • Disponible plat ou bombé
  • Les bouchons bombés sont disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons
  • Autoclavables
  • Exempt de RNase, de DNase et d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rose
À utiliser avec (équipement) Microplaques
Forme Bombé
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Exempt de RNase Oui
Type de bouchon Bouchon bombé en bandelette de 8
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Oui
Jetable Oui
Type de produit Barrette de bouchons