Learn More
Ohaus™ Bloc thermique pour tube/plaque PCR
Code produit. 15702549 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 0,2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15702549
Marque: Ohaus™ 30400128
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bloc thermique de tube/plaque PCR OHAUS™ maintient fermement les tubes en place.
  • Contient 96 tubes
  • Comprend plaque et couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bloc thermique pour tube / plaque PCR de 0,2 ml
Capacité Tubes de 0,2 ml
Matériau Plastique Valox 357
No. of Places 96
Type Bloc
Dimension du tube 0,2 ml
Dimensions (L x l) 11,90 cm x 16,30 cm
Dimensions (L x l x H) 11,9 x 16,3 x 7,7 cm
Longueur (impériale) 4,70 po
Longueur (métrique) 11,90 cm
Largeur (impériale) 6,40 po
Largeur (métrique) 16,30 cm
Hauteur (impériale) 3,00 po
Hauteur (métrique) 7,700 cm
Profondeur (impériale) 4,70 po
Profondeur (métrique) 11,90 cm