Learn More
PD173955, MedChemExpress
Code produit. 16426637
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16426637
Marque: Medchem Express HY10395
MedChemExpress PD173955 is src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of ∼22 nM for Src, Yes and Abl kinase; less potent for FGFRα and no activity on InsR and PKC.
PD173955 is src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of ∼22 nM for Src, Yes and Abl kinase
Spécification
Nom chimique ou matériau PD173955
Forme physique Solid
CAS 260415-63-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H16Cl2N4OS
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (22.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C(C2=C(Cl)C=CC=C2Cl)=CC3=CN=C(NC4=CC=CC(SC)=C4)N=C3N1C
Poids moléculaire (g/mol) 443.35
Poids de la formule 443.35
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.