Learn More
PDE-9 inhibitor, MedChemExpress
Code produit. 16470578
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16470578
Marque: Medchem Express HY50865
MedChemExpress PDE-9 inhibitor is useful for neurodegenerative diseases.
PDE-9 inhibitor is useful for neurodegenerative diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau PDE-9 inhibitor
Forme physique Solid
CAS 1082743-70-1
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27N5O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.14 mM)
SMILES O=C1NC([C@H]2[C@@H](CN(C2)CC3=CC=CC=C3)C)=NC4=C1C=NN4C5CCOCC5
Poids moléculaire (g/mol) 393.48
Poids de la formule 393.48
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.