Learn More
Novus Biologicals™ PDZD9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0.1 mL |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | PDZD9 |
| Synonyme | C16orf65, chromosome 16 open reading frame 65, MGC50721, PDZ domain containing 9, PDZ domain-containing protein 9, PDZ domain-containing protein C16orf65 |
| Symbole de gène(s) | PDZD9 |