Learn More
Chemsplash Blouse jetable PE pour visiteurs
Description
Manteau en polyéthylène pour visiteurs
- Tissu en polyéthylène 30 g/m²
- Fermeture à bouton-pression avec col rabattable
- Poignets élastiques
- Idéal pour les environnements non dangereux
- Idéal pour l'industrie alimentaire
- 140 x 120 mm
- Sans PFAS
Description : Manteau en polyéthylène pour visiteurs avec fermeture à boutons-pression sur le devant, épaisseur 20 microns. Adapté à une utilisation dans de nombreux secteurs d'activité, avec une pochette pliable.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Formation de laboratoire pour les visites légères |
| Dimensions | Universel |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Couleur | Bleu |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Liquides |
| Afficher plus |