Learn More
Chemsplash Tablier jetable en PE gaufré
Description
Tablier jetable en polyéthylène gaufré
- Liens dans le dos
- Lot de 100 tabliers
- Dimensions : 70 x 115 cm
- Sans PFAS
Description : Ce tablier jetable gaufré de 15 microns est fabriqué en polyéthylène et est conçu pour un usage unique. Il est idéal pour les cuisines industrielles, le nettoyage ou les tâches de lavage. Le tablier est muni de liens dans le dos pour un ajustement sûr et est vendu par paquet de 100 pour plus de commodité.
Spécification
Spécification
| Type | Tablier |
| Dimensions | Universel |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Lazos integrales |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Nbre de poches | Néant |
| Dimensions (L x l) | 70 x 115 cm |
| Afficher plus |