Learn More
VITLAB™ Flacons de stockage en PE-HD, sans robinet
Code produit. p-8007689
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
10 L
Bouche:
Large
Étroit
Filetage (métrique):
62,5mm
62.5mm
94mm
108mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10431113
Marque: VITLAB™ 81644
Stockez les échantillons liquides ou solides en toute sécurité. Les flacons de stockage VITLAB™ en PE-HD sont dotés d’un couvercle à bouchon à vis sécurisé et de poignées de transport stables, pour une manipulation aisée. Les options incluent des flacons à col large pour un remplissage facile et des flacons à robinet pour une distribution pratique des liquides.
Durable transparent bottles made with high-density polyethylene (HDPE). With or without a polypropylene tap in a variety of capacities and mouth sizes.
  • HDPE is characterized by a large strength-to-density ratio
  • Transparent bottles allow for easy identification of contents
  • Features a secure screw cap to protect the contents, even when the bottle is knocked over
  • Stable carrying handles (two handles on the 25 and 50L sizes) ensure easy handling
  • Available with easily-operated taps with a 3⁄4 in. pipe fitting for easy dispensing
  • Wide-mouth bottles available for easy filling, especially of powder and paste-like substances
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Storing Liquids.
Comprend Carrying handle, screw cap
Matériau HDPE
Nb par paquet 1Pack
Gamme de produits Flacons de stockage, PE-HD, sans robinet
Filetage (métrique) 62.5mm
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 345 mm
Type de produit Jug with Handle
Diamètre (métrique) 170 mm
Type de bouchon Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato