Learn More
BRAND™ Bouchons à poignée en LDPE
Fabriqués à partir de polyéthylène basse densité (LDPE), les bouchons à poignée en LDPE BRAND™ sont utilisés avec des tubes d’échantillonnage et de sédimentation. Le bouchon à double anneau empêche les fuites d’échantillons. Bord strié pour une préhension et une manipulation aisées.
Marque:  BRAND™ 114720
30.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Code produit. 10058670
  • 36.55€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • En polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Pour une utilisation avec les tubes d’échantillonnage et de sédimentation.
  • Le bouchon à double anneau empêche les fuites d’échantillons.
  • Bord strié pour une préhension et une manipulation aisées.
Spécification
Spécification
Bouchon à ailettes
16 mm (D)
1000/boîte
Tube à échantillon 114715 BRAND™
Tubes à échantillons et à sédimentation
16 mm
PEBD