Learn More
Chemsplash Sur-manchon jetable fabriqué à la machine en PE
Beskrivelse
Surmanches jetables en polyéthylène
- Matériau de 15 microns
- Élastiqué aux deux extrémités
- 40 x 20 cm
- Coutures thermosoudées
- Sans PFAS
Description : Les surmanches jetables en polyéthylène sont fabriquées à partir d'un matériau en polyéthylène de 15 microns, élastiqué aux deux extrémités pour faciliter l'ajustement.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensions | Universel |
| Type de produit | Poche à usage général |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Jaune |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Extrémités Éligibles |
| Type de couture | Soudé |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?