Learn More
Chemsplash Sur-manchon jetable fabriqué à la machine en PE
Code produit 30058338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
2000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30058338 Rouge 2000 pièces
30058310 Bleu 2000 pièces
30058423 Blanc 2000 pièces
30058468 Vert 2000 pièces
30058275 Jaune 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30058338 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2527.500.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.66€
    61.29€ / 2000 pièces
    Économisez 9.37€
    13% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Les surmanches jetables en polyéthylène sont fabriquées à partir d'un matériau en polyéthylène de 15 microns, élastiqué aux deux extrémités pour faciliter l'ajustement.
Surmanches jetables en polyéthylène
  • Matériau de 15 microns
  • Élastiqué aux deux extrémités
  • 40 x 20 cm
  • Coutures thermosoudées
  • Sans PFAS
Description : Les surmanches jetables en polyéthylène sont fabriquées à partir d'un matériau en polyéthylène de 15 microns, élastiqué aux deux extrémités pour faciliter l'ajustement.
Spécification
Dimensions Universel
Type de produit Poche à usage général
Matériau Polyéthylène
Couleur Rouge
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Soudé
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40 cm