Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE avec passages pour fourches sans caillebotis
Code produit. p-200003648 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
315 l
400 l
480 l
600 l
1 000 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17886436
Marque: asecos™ 31404
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • PE gris
  • Caillebotis : sans
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 83.2 gal.
Capacité (métrique) 315 l
Matériau Polyéthylène
Type Sump
Longueur (impériale) 54.72 in.
Longueur (métrique) 1390.00 mm
Largeur (impériale) 54.72 in.
Largeur (métrique) 1390.00 mm
Hauteur (impériale) 12.40 in.
Hauteur (métrique) 315.00 mm
Profondeur (impériale) 51.77 in.
Profondeur (métrique) 1315.00 mm
Poids (impériale) 55.12 lb.
Poids (métrique) 25 kg