Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis PE
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
220 l
440 l
520 l
Hauteur (métrique):
320,00 mm
350,00 mm
410,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PE bleu
- Caillebotis : PE
Specifications
Specifications
| Couleur | Bleu |
| Capacité (impériale) | 58.1 gal. |
| Capacité (métrique) | 220 l |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Painted Spill Sump |
| Longueur (impériale) | 52.36 in. |
| Longueur (métrique) | 1330.00 mm |
| Largeur (impériale) | 52.36 in. |
| Largeur (métrique) | 1330.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 16,14 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction