Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis PE et indicateur de fuite
Code produit. p-200003694 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
220 l
340 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17846456
Marque: asecos™ 40052
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • PE gris
  • Caillebotis : PE
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 58.1 gal.
Capacité (métrique) 220 l
Matériau Polyéthylène
Type Painted Spill Sump
Longueur (impériale) 36.14 in.
Longueur (métrique) 918.00 mm
Largeur (impériale) 36.14 in.
Largeur (métrique) 918.00 mm
Hauteur (impériale) 15.75 in.
Hauteur (métrique) 400.00 mm
Profondeur (impériale) 51.73 in.
Profondeur (métrique) 1314.00 mm
Poids (impériale) 93.70 lb.
Poids (métrique) 42.5 kg