Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec palette en pe
Code produit. p-200003699 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
34 kg
37 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17816366
Marque: asecos™ 40051
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • PE bleu
  • Caillebotis : palette pe
  • Capacité du bac de rétention sol : 220 Litres
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 58.1 gal.
Capacité (métrique) 220 L
Matériau Polyéthylène
Type Painted Spill Sump
Longueur (impériale) 52.36 in.
Longueur (métrique) 1330.00 mm
Largeur (impériale) 52.36 in.
Largeur (métrique) 1330.00 mm
Hauteur (impériale) 16,14 in
Hauteur (métrique) 410.00 mm
Profondeur (impériale) 52.36 in.
Profondeur (métrique) 1330.00 mm
Poids (impériale) 74.96 lb.
Poids (métrique) 34 kg