Learn More
Fisherbrand™ Réservoir en PE avec capteur de niveau
Product Code. 15479679 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
30 l
60 l
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15479679
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Peut contenir 30 L ou 60 L. Fisher Scientific™ Le réservoir PE avec capteur de niveau est équipé d’un CO 2 partie avant de capturer et d’éliminer le dioxyde de carbone.
  • Le capteur de niveau indique la quantité de liquide dans le réservoir
  • Le filtre de ventilation du récipient comprend le CO 2 système de compensation pour protéger l’eau purifiée de la dégradation extérieure.
  • Disponible en format 30 L ou 60 L.
Specifications
Capacité (métrique) 30 l
À utiliser avec (équipement) Accu500
Type Réservoir, PE
À utiliser avec (application) Purification d’eau
Matériau Polyéthylène