Learn More
Neogen Kit ELISA de protéines d’arachide, E96PNT
Click to view available options
Quantité:
96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
- Conçu pour détecter à la fois les protéines allergènes cibles traitées et non traitées.
- Le test s’adapte aux échantillons d’eau de rinçage et d’aliments pour écouvillons environnementaux.
- Un protocole d’extraction universel rationalise les tests de plusieurs analytes, vous permettant ainsi d’économiser des réactifs et un temps précieux.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tester |
| Quantité | 96 puits |
| Heure du test | 50 minutes |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.