Learn More
Herka™ Tube piriforme
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tube ASTM 100mL
• Pour essais pétroliers selon normes ASTM
• Verre Kimax™ borosilicaté KG-33 pour détermination des teneurs en eau ou sédiments dans les produits pétroliers par centrifugation, 500 à 800 xg max. selon normes ASTM. Graduation céramique blanche émaillée
• Tubes 6 et 8compatible Snap Cap polyéthylène en option
• Tubes tous modèles gradués enmL ou en % (100mL = 200 %)
• Tube 100mL
• Pour essais pétroliers selon normes ASTM
• Verre Kimax™ borosilicaté KG-33 pour détermination des teneurs en eau ou sédiments dans les produits pétroliers par centrifugation, 500 à 800 xg max. selon normes ASTM. Graduation céramique blanche émaillée
• Tubes 6 et 8compatible Snap Cap polyéthylène en option
• Tubes tous modèles gradués enmL ou en % (100mL = 200 %)
• Tube 100mL
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Capacité (impériale) | 3.4 oz. |
| Diamètre (métrique) | 37 mm |
| Graduated | Oui |