Learn More
MP Biomedicals™ Pectinase from Aspergillus niger
Code produit. 11416931 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kU
Code produit. 11416931
Marque: MP Biomedicals™ 0219897910
Pectinase is a macerating enzyme comprised of pectintranseliminase, polygalacturonase, pectinesterase, xylanase, hemicellulases and cellulases.
  • Lyophilized
  • Activity: >1000 u/gm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration >1000 U/g
Couleur Beige
À utiliser avec (application) Used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation
Contenu et stockage 4°C
Source Aspergillus niger
Quantité 10 kU
Type de produit Pectinase
Forme Lyophilized Powder
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado