Learn More
MP Biomedicals™ Pectolyase Y-23 (A. Niger)
Code produit. 16349845 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 16349845
Marque: MP Biomedicals™ 08320971
Enzyme hautement purifiée d’Aspergillus niger utilisée pour l’isolement de protoplastes biologiquement actifs à partir d’un large spectre de plantes et de tissus plus élevés.
  • Contient deux types de pectinase tels que l’endopolygalacturonase et la lyase endo-pectine en haute activité
  • Il comprend un facteur de stimulation de la macération qui stimule la macération des tissus par les deux pectinases
  • Une unité est définie comme une augmentation de A235 de 1,0 dans le mélange de réaction par minute
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté gt;1000 unités par gramme (pectine lyase)
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8deg;C
Format Poudre
À utiliser avec (application) Isolement de protoplastes biologiquement actifs
Quantité 1 g