Learn More
Hughes Douche pour les yeux et le visage à bol ouvert montée sur socle
Code produit. 17732338
Click to view available options
Mounting:
Socle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17732338
Marque: Hughes HEWP0085SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système sur socle de lavage d’urgence pour les yeux/le visage avec bol en acier inoxydable ouvert, doté de deux buses de pulvérisation protégées par des couvercles de protection contre les poussières qui se lèvent lors de l’activation via une plaque-poussoir.
  • Système sur socle de lavage d’urgence pour les yeux/le visage avec bol en acier inoxydable ouvert, doté de deux buses de pulvérisation protégées par des couvercles de protection contre les poussières qui se lèvent lors de l’activation via une plaque-poussoir
  • Le régulateur de débit garantit un débit d’eau optimal
  • Les diffuseurs de douche oculaire sont équipés de tamis à maille fine et de régulateurs de débit individuels conçus pour assurer un débit d’eau aérée en douceur, à 12 litres par minute conformément à la norme ANSI
  • Cette unité est destinée à une utilisation en intérieur, mais peut être placée à l’extérieur s’il n’y a aucun risque de surchauffe ou de gel
Spécification
Hauteur (métrique) 35 cm
Matériau Acier inoxydable
Mounting Socle
Type de produit Douche d’urgence
Largeur (métrique) 38 cm