Learn More
Thermo Scientific™ Tube capillaire en PEEK
Code produit. 10498084 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
100 cm
Diamètre (impériale) interne:
0,003 in
0,003 po
0,005 po
0,007 po
0,010 po
0,020 in
0,020 po
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10498084
Marque: Thermo Scientific™ 37007100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces boucles d’échantillonnage pour vos injecteurs d’échantillon HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific ™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillonsHPLC Rheodyne. Les tubes existent en acier inoxydable ou en PEEK biocompatible
  • Large compatibilité chimique
  • Biocompatible
  • Se coupe facilement à la longueur désirée
  • Appropriée pour de nombreuses applications HPLC
  • Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne
Type Tubulure capillaire
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) HPLC
Diamètre (impériale) interne 0,007 po
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
Longueur totale (impériale) 3 ft 3 in
Longueur totale (métrique) 100 cm
Matériau PEEK