Learn More
Thermo Scientific™ Tube capillaire en PEEK
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific ™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillonsHPLC Rheodyne. Les tubes existent en acier inoxydable ou en PEEK biocompatible
- Large compatibilité chimique
- Biocompatible
- Se coupe facilement à la longueur désirée
- Appropriée pour de nombreuses applications HPLC
- Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne |
| Type | Tubulure capillaire |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Diamètre (impériale) interne | 0,010 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0.25 mm |
| Longueur totale (impériale) | 11,811 in |
| Longueur totale (métrique) | 30 cm |
| Matériau | PEEK |