Learn More
Thermo Scientific™ Tube capillaire en PEEK
Code produit. p-4522300 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
100 cm
Diamètre (impériale) interne:
0,003 in
0,003 po
0,005 po
0,007 po
0,010 po
0,020 in
0,020 po
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10259914
Marque: Thermo Scientific™ 3700310
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces boucles d’échantillonnage pour vos injecteurs d’échantillon HPLC Thermo Scientific™ Rheodyne™.
Utilisez les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific ™ Rheodyne™ pour vos injecteurs d’échantillonsHPLC Rheodyne. Les tubes existent en acier inoxydable ou en PEEK biocompatible
  • Large compatibilité chimique
  • Biocompatible
  • Se coupe facilement à la longueur désirée
  • Appropriée pour de nombreuses applications HPLC
  • Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Injecteurs d’échantillons HPLC Rheodyne
Type Tubulure capillaire
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) interne 0,003 po
Diamètre (métrique) interne 0.076 mm
Longueur totale (impériale) 3.937 in.
Longueur totale (métrique) 10 cm
Matériau PEEK