Learn More
Cytiva Raccord PEEK
Code produit. p-8001185 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Raccordements:
5/16 in. femelle à 1/16 in. mâle
M6 femelle à mâle 1/16 po
Mâle 1/16
Raccord femelle 1/16 po à femelle 1/16 po
Conditionnement:
5 pièces
8 pièces
Pack de 5
Code produit. 12646185
Marque: Cytiva 11000339
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Connecte des conduites de différentes tailles. Les raccords PEEK Cytiva Life Sciences™ sont un accessoire important pour de nombreuses applications scientifiques.
  • Format 5
  • En cas de commande séparée, les connecteurs sont noirs.
  • En polyétheréthercétone (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Raccord union
Raccordements Raccord femelle 1/16 po à femelle 1/16 po
Matériau PEEK