Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire PEEKsil™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez une excellente compatibilité chimique et une rémanence très faible, afin d’améliorer les performances de la chromatographie en phase liquide (LC), à l’aide des tubulures capillaires hautement inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™. Tubulure de précision en silice fondue, d’un dia. ext. de 1/16 po Grâce à son revêtement PEEK, elle est capable de supporter des pressions élevées. La tubulure PEEKsil est idéale pour les applications HPLC et LC / MS (spectrométrie de masse). La surface interne très lisse garantit d’excellentes caractéristiques de flux et une contamination très faible. Elle est compatible avec la plupart des solvants organiques et est utilisable dans la plupart des systèmes de chromatographie standard.
- La tubulure est raide ; elle n’est pas recommandée pour des utilisations nécessitant que la tubulure soit pliée
- Utilisez des longueurs prédécoupées uniquement ; le découpage du tube après réception risque de l’endommager
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | HPLC, LC / MS |
| Type | Tubulure capillaire |
| Description | Dia. int. de 0,002 po ; longueur 20 cm |
| À utiliser avec (application) | HPLC, LC / MS |
| Diamètre (impériale) interne | 0,002 po |
| Diamètre (impériale) externe | 1/16 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,051 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,588 mm |
| Longueur totale (impériale) | 7,874 po |
| Longueur totale (métrique) | 20 cm |
| Afficher plus |