Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire PEEKsil™
Code produit. 11503920 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Dia. int. de 0,002 po ; longueur 10 cm
Dia. int. de 0,002 po ; longueur 20 cm
Dia. int. de 0,002 po ; longueur 50 cm
Dia. int. de 0,004 po ; longueur 10 cm
Dia. int. de 0,004 po ; longueur 20 cm
Dia. int. de 0,004 po ; longueur 50 cm
Dia. int. de 0,007 po ; longueur 10 cm
Dia. int. de 0,007 po ; longueur 20 cm
Dia. int. de 0,007 po ; longueur 50 cm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Code produit. 11503920
Marque: Thermo Scientific™ 60182500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez une excellente compatibilité chimique et une rémanence très faible à l’aide des tubulures capillaires hautement inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™.
Obtenez une excellente compatibilité chimique et une rémanence très faible, afin d’améliorer les performances de la chromatographie en phase liquide (LC), à l’aide des tubulures capillaires hautement inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™. Tubulure de précision en silice fondue, d’un dia. ext. de 1/16 po Grâce à son revêtement PEEK, elle est capable de supporter des pressions élevées. La tubulure PEEKsil est idéale pour les applications HPLC et LC / MS (spectrométrie de masse). La surface interne très lisse garantit d’excellentes caractéristiques de flux et une contamination très faible. Elle est compatible avec la plupart des solvants organiques et est utilisable dans la plupart des systèmes de chromatographie standard.
Utilisation recommandée
  • La tubulure est raide ; elle n’est pas recommandée pour des utilisations nécessitant que la tubulure soit pliée
  • Utilisez des longueurs prédécoupées uniquement ; le découpage du tube après réception risque de l’endommager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec HPLC, LC / MS
Type Tubulure capillaire
Description Dia. int. de 0,002 po ; longueur 10 cm
À utiliser avec (application) HPLC, LC / MS
Diamètre (impériale) interne 0,002 po
Diamètre (impériale) externe 1/16 po
Diamètre (métrique) interne 0,051 mm
Diamètre (métrique) externe 1,588 mm
Longueur totale (impériale) 3,937 po
Longueur totale (métrique) 10 cm
Matériau PEEK, silice