Learn More
Pefloxacin mesylate, MedChemExpress
Code produit. 16448136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16448136
Marque: Medchem Express HYB0147A
MedChemExpress Pefloxacin mesylate is a an antibacterial agent and prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase (topoisomerse) Target: DNA gyrase Pefloxacin is a synthetic chemotherapeutic agent used to treat severe and life-threatening bacterial infections.
Pefloxacin mesylate is a an antibacterial agent and prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase (topoisomerse)
Spécification
Nom chimique ou matériau Pefloxacin mesylate
Forme physique Solid
CAS 70458-95-6
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H24FN3O6S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Pefloxacinium mesylate
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (232.85 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (29.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 429.46
Poids de la formule 429.46
Pourcentage de pureté 98.78%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.