Learn More
Macherey-Nagel™ Papier pH Pehanon™
Code produit. 10196160 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 12
1 à 2,8
10,5 à 13
2,8 à 4,6
3,8 à 5,5
4 à 9
5,2 à 6,8
6 à 8,1
7,2 à 8,8
8 à 9.7
9,5 à 12
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 10196160
Marque: Macherey-Nagel™ 90416
Mesurez le pH dans les solutions colorées. Le papier pH Pehanon™ place l’indicateur et la référence sur une bandelette, ce qui le rend parfait pour les déterminations du pH dans des solutions colorées.
Mesurez le pH dans les solutions colorées.Le papier pH Pehanon™ place l’indicateur et la référence sur une bandelette, ce qui le rend parfait pour les déterminations du pH dans des solutions colorées.
PEHANON™ est une bandelette de test de pH spéciale qui unifie l’indicateur de pH et les couleurs de référence sur une bandelette et présente les avantages suivants :
toute couleur d’échantillon a le même effet sur les couleurs de référence et le tampon de réactif. Ceci garantit des mesures non altérées dans des solutions colorées. L’utilisateur peut être sûr d’obtenir des valeurs de pH précises.
Une protection hydrophobe invisible juste au-dessus du champ de couleur supérieur empêche toute action capillaire de la solution de test ultérieure. La poignée reste sèche et propre, quel que soit l’échantillon. Par conséquent, l’utilisation de la bandelette est très sûre.
Les valeurs de pH peuvent être déterminées sans tableau de couleurs distinct. Les travailleurs et les machinistes peuvent utiliser des bandelettes simples au lieu de paquets complets avec un tableau de couleurs qui rend la PEHANON™ très économique.
Spécification
Plage de pH 5,2 à 6,8
Format Bâtonnet
À utiliser avec (application) Détermination du pH dans les solutions colorées
Graduations 5,2, 5,5, 5,7, 5,9, 6,1, 6,3, 6,5, 6,8
Quantité Lot de 200
Type Papier à pH