Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ 28 dB
Code produit 15779907 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
H31P3A 300
H31P3B 300
H31P3BB 300
H31P3E 300
H31P3E 300-GB
H31P3E 300-GU
H31P3K 300-GU
H31P3K-300
H31P3K-300-GU
Conditionnement:
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15779907 H31P3E 300 20 pièces
15709917 H31P3K 300-GU 20 pièces
15739947 H31P3A 300 20 pièces
15749947 H31P3B 300 20 pièces
15759947 H31P3BB 300 20 pièces
15769947 H31P3K-300 20 pièces
15779947 H31P3K-300-GU 20 pièces
15789907 H31P3E 300-GB 20 pièces
15799907 H31P3E 300-GU 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15779907 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000107754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.00€
    546.38€ / 20 pièces
    Économisez 325.62€
    37% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ sont des protections auditives ultralégères et fines, parfaites pour une utilisation en foresterie, dans les scieries et dans l’industrie.
  • Protection auditive fine idéale pour une utilisation en foresterie, dans les scieries et dans l’industrie
  • Le haut de la coquille du casque anti-bruit présente un renfoncement pour un ajustement plus confortable avec les casques de sécurité
  • Les bagues d’étanchéité, larges et confortables, sont remplies d’un mélange unique de liquide et de mousse, offrant une étanchéité optimale et un confort idéal, même pendant de longues périodes d’utilisation
  • L’inclinaison des points de pivotement de la coquille permet un confort et une efficacité optimaux
  • Divers accessoires pour le montage du casque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
À utiliser avec (application) Foresterie, scieries, industrie
Modèle H31P3E 300
Taux de réduction sonore (NRR) 28 dB
Type de produit Écouteurs montés sur casque
Diélectrique Non