Learn More
Descrizione
- Formé de manière à ne pas entraver la crosse du fusil ni distraire l’utilisateur au moment du tir
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
- Coussinets et inserts facilement remplaçables pour une propreté impeccable
- Bandeau pliable pour un rangement aisé et sûr dans une poche ou un sac
- Taux d’atténuation :
- Élevé : 32
- Moyen : 24
- Faible :15
Specifica
Specifica
| Couleur | Noir |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 352-1 : 2002 |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 27 dB |
| Type de produit | Casque antibruit |
| Modèle | Pliable, sur la tête |
| Foldable | Oui |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?