Learn More
3M™ PELTOR™ Cache-oreilles
Code produit 17863276 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Casque de protection
Jugulaire
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17863276 Casque de protection 10 pièces
17893246 Jugulaire 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17863276 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    298.54€ / 10 pièces
    Économisez 111.46€
    27% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
PELTOR™ Les protections auditives X2 sont nos protections auditives innovantes dotées d'un design moderne et fin.
  • Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit modérés, utilisez 3M™ PELTOR™ X2 Cache-oreilles.
  • 3M Les protections auditives PELTOR X2 sont de couleur jaune, ce qui permet de sélectionner facilement le niveau de protection approprié dans la gamme de la série X.
  • Le modèle à bandeau est doté d'une conception à double bandeau isolé électriquement qui contribue à réduire l'accumulation de chaleur au sommet de la tête, et le fil d'acier inoxydable recouvert de plastique rend le bandeau extrêmement robuste. 3M a à offrir.
  • Il est à la fois solide et confortable, car le large bandeau plat est recouvert d'un revêtement en plastique souple qui assure une pression stable sur le haut de la tête.
  • Des curseurs soigneusement moulés permettent d'ajuster facilement les cache-oreilles une fois sur la tête.
  • Les larges coussinets d'oreille en mousse souple contribuent au confort des travailleurs, tandis que les oreillettes fines offrent une meilleure compatibilité avec les autres équipements de sécurité.
  • Offrant un produit adapté au travail ou aux préférences de chaque utilisateur, la version montée sur casque est disponible en P5 avec les mêmes performances diélectriques que le modèle à bandeau.
  • Sinon, si l'application ne nécessite pas d'isolation électrique, le modèle P3 monté sur casque et le tour de cou sont disponibles.
  • Les coussins et les inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer s'ils sont usés ou endommagés, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de réduction sonore (NRR) 24 dB
Corded Sans cordon
Plug Shape Ovale
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Non
Couleur de bandeau Aucun
Diélectrique Non
Modèle Casque de protection
Montage Casque de protection
Foldable Non