Learn More
3M™ Casque antibruit PELTOR™, vert
Code produit 13489928 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
X1A, Serre-tête
X1P3E, Casque de protection
CSA Z94.2:
Classe A
Classe B.
Diélectrique:
Non
Oui
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle CSA Z94.2 Diélectrique Conditionnement
13489928 X1P3E, Casque de protection Classe B. Non 1 paire
13479918 X1A, Serre-tête Classe A Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13489928 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    23.27€ / 1 paires
    Économisez 52.73€
    69% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les protections auditives 3M™ PELTOR™ X1 sont nos protections auditives légères, équipée de coussinets confortables et doux.
  • Réduit les niveaux de bruit jusqu’à 26 dB
  • Version P3E montée sur casque de chantier avec bras robustes en métal
  • Le codage couleur facilite l’identification du niveau de protection porté
  • La faible épaisseur des coques offre une meilleure compatibilité avec d’autres équipements de sécurité
  • De larges coussinets confortables réduisent l’inconfort pour les travailleurs
  • Les coques en plastique ABS sont rigides, résistantes aux chocs et robustes
  • Le revêtement extérieur souple en polyuréthane thermoplastique (TPU) protège contre l’abrasion et les chocs
  • La conception moderne et élégante et les coquilles à profil bas contribuent à promouvoir l’acceptation, le port et la conformité pour les utilisateurs
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, vert
ANSI S3.1974 Oui
Matériau du coussin Mousse
CSA Z94.2 Classe B.
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (équipement) Convient à une grande variété de casques de chantier industriels
À utiliser avec (application) Finition composite, finition finale, broyage, fonctionnement de machines, préparation de peinture, peinture, soudage
Modèle X1P3E, Casque de protection
Paires par paquet 1 de chaque
Taux de réduction sonore (NRR) 21 dB
Type de produit Série X1
Diélectrique Non