Description
- Offre une protection auditive fiable dans les environnements à niveau sonore modéré.
- Code couleur jaune pour une identification facile à l'intérieur de PELTOR™ Série X.
- La conception à double bandeau isolé électriquement réduit l'accumulation de chaleur et assure le confort.
- Le bandeau est doté d'un fil d'acier inoxydable durable recouvert de plastique pour plus de solidité et de confort.
- Le bandeau plat et large, recouvert d'un revêtement en plastique souple, assure une pression stable et équilibrée sur la tête.
- Sa construction diélectrique sans métal exposé offre une protection dans les environnements électriquement sensibles.
- Points de réglage coulissants pour un ajustement et un repositionnement faciles.
- De larges coussins en mousse souple améliorent le confort de l'utilisateur lors d'un port prolongé.
- La conception fine de la coque améliore la compatibilité avec les autres EPI, notamment les casques de chantier et les lunettes de sécurité.
- Versions montées sur casque disponibles en version diélectrique (P5) ou avec bras métalliques (P3) selon les exigences d'isolation électrique.
- Les coussins et les inserts en mousse remplaçables (kits d'hygiène) contribuent à prolonger la durée de vie du produit et à maintenir l'hygiène.
Spécification
Spécification
| Modèle | X2P3E, Serre-tête |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 31 dB |
| Corded | Sexe |
| Type de produit | Orejeras para montar en el casco |
| Jetable | Réutilisable |
| Metal Detectable | Oui |
| Couleur de bandeau | orange |
| Diélectrique | Non |
| Foldable | Oui |