Learn More
3M™ Casque LiteCom PELTOR™
Click to view available options
Modèle:
Bande de cou
Bandeau
Montés sur casque
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
- Protection auditive avec radio analogique bidirectionnelle intégrée
- 8 canaux dans la bande PMR 446 MHz
- 38 sous-canaux
- Le microphone étanche anti-bruit fournit une transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres
- Système de menus à guidage vocal
- Fonction d’arrêt automatique
- Effacer l’indication d’état de la batterie
- Radio de communication dans la plage de fréquences PMR 446 MHz
- Utilisez cette fonction pour communiquer efficacement dans des environnements bruyants
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Casque de communication |
| Modèle | Montés sur casque |
| Niveau sonore | 33 dB |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur