Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ II
Code produit 15719697
Change view
Click to view available options
Modèle:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
6 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15719697 H520A-472-GB 10 pièces
15710028 H520P3G-410-GQ 20 pièces
15719917 H520P3A-410-GQ 20 pièces
15729697 H520F-409-GQ 10 pièces
15729917 H520P3B-410-GQ 20 pièces
15739697 H520F-460-GB 10 pièces
15739857 H520P3H-467-GB 10 pièces
15739917 H520P3E-410-GQ-01 20 pièces
15749697 H520P3E-467-GB 10 pièces
15749917 H520P3EA-410-GQ 20 pièces
15759917 H520P3F-410-GQ 20 pièces
15769917 H520P3H-410-GQ 20 pièces
15779917 H520P3K-410-GQ 20 pièces
15799727 H520P3AF-410-GQ 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15719697 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000038207
Parfaitement adaptés aux environnements industriels bruyants ou les machines de construction, comme les aéroports et les travaux agricoles. Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II ont été mis au point pour les environnements exigea
  • Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’environnements industriels bruyants ou de machines de construction, comme les aéroports et les travaux agricoles
  • Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
  • Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
  • Coussinets et inserts facilement remplaçables pour une propreté impeccable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Hi-Viz
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 352-3 : 2002
Modèle H520A-472-GB
Taux de réduction sonore (NRR) 31 dB
Type de produit Casque antibruit
Diélectrique Non