Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ II
Code produit 15749697 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Unit Size:
10 pièces
20 pièces
6 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modèle Unit Size
15749697 H520P3E-467-GB 10 pièces
15710028 H520P3G-410-GQ 20 pièces
15719697 H520A-472-GB 10 pièces
15719917 H520P3A-410-GQ 20 pièces
15729697 H520F-409-GQ 10 pièces
15729917 H520P3B-410-GQ 20 pièces
15739697 H520F-460-GB 10 pièces
15739857 H520P3H-467-GB 10 pièces
15739917 H520P3E-410-GQ-01 20 pièces
15749917 H520P3EA-410-GQ 20 pièces
15759917 H520P3F-410-GQ 20 pièces
15769917 H520P3H-410-GQ 20 pièces
15779917 H520P3K-410-GQ 20 pièces
15799727 H520P3AF-410-GQ 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15749697 Supplier 3M™ Supplier No. 7000038210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00€
    291.53€ / 10 pièces
    Économisez 172.47€
    37% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Parfaitement adaptés aux environnements industriels bruyants ou les machines de construction, comme les aéroports et les travaux agricoles. Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II ont été mis au point pour les environnements exigea
  • Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’environnements industriels bruyants ou de machines de construction, comme les aéroports et les travaux agricoles
  • Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
  • Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
  • Coussinets et inserts facilement remplaçables pour une propreté impeccable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Hi-Viz
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 352-3 : 2002
Modèle H520P3E-467-GB
Taux de réduction sonore (NRR) 30 dB
Type de produit Casque antibruit
Diélectrique Non