Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ III
Code produit 15739017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
H540A-461-GB, Bandeau
H540B-474-GB, Jugulaire
H540P3AF-413-SV, Montés sur casque
H540P3B-413-SV, Montés sur casque
H540P3E-413-SV, Montés sur casque
H540P3G-413-SV, Montés sur casque
H540P3H-413-SV, Montés sur casque
H540P3K-413-SV, Montés sur casque
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15739017 H540P3E-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15709737 H540P3AF-413-SV, Montés sur casque 6 pièces
15709927 H540B-474-GB, Jugulaire 20 pièces
15759697 H540A-461-GB, Bandeau 10 pièces
15789917 H540P3H-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15789947 H540P3B-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15799917 H540P3K-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15799947 H540P3G-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15739017 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000039624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    605.29€ / 20 pièces
    Économisez 404.71€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les casques de sécurité 3M™ PELTOR™ Optime™ III constituent une protection auditive haute performance, conçue pour être utilisée dans des environnements extrêmement bruyants, tels que les aéroports, les salles des machines des navires, l
  • Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’environnements extrêmement bruyants tels que les aéroports, les salles des machines des navires, les centrales électriques et les travaux d’impression
  • La technologie à double coquille permet de minimiser l’effet de résonance
  • Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
  • Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
  • Coussinets et inserts facilement remplaçables pour une propreté impeccable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, rouge
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 352-3 : 2002
Modèle H540P3E-413-SV, Montés sur casque
Taux de réduction sonore (NRR) 34 dB
Type de produit Casque antibruit
Diélectrique Non