Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ III
Code produit 15759697 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
H540A-461-GB, Bandeau
H540B-474-GB, Jugulaire
H540P3AF-413-SV, Montés sur casque
H540P3B-413-SV, Montés sur casque
H540P3E-413-SV, Montés sur casque
H540P3G-413-SV, Montés sur casque
H540P3H-413-SV, Montés sur casque
H540P3K-413-SV, Montés sur casque
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15759697 H540A-461-GB, Bandeau 10 pièces
15739017 H540P3E-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15709737 H540P3AF-413-SV, Montés sur casque 6 pièces
15709927 H540B-474-GB, Jugulaire 20 pièces
15789917 H540P3H-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15789947 H540P3B-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15799917 H540P3K-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
15799947 H540P3G-413-SV, Montés sur casque 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15759697 Supplier 3M™ Supplier No. 7000038211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    327.62€ / 10 pièces
    Économisez 198.38€
    37% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les casques de sécurité 3M™ PELTOR™ Optime™ III constituent une protection auditive haute performance, conçue pour être utilisée dans des environnements extrêmement bruyants, tels que les aéroports, les salles des machines des navires, l
  • Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’environnements extrêmement bruyants tels que les aéroports, les salles des machines des navires, les centrales électriques et les travaux d’impression
  • La technologie à double coquille permet de minimiser l’effet de résonance
  • Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
  • Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
  • Coussinets et inserts facilement remplaçables pour une propreté impeccable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Hi-Viz
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 352-3 : 2002
Modèle H540A-461-GB, Bandeau
Taux de réduction sonore (NRR) 35 dB
Type de produit Casque antibruit
Diélectrique Non