Learn More
3M™ Casque PELTOR™ ProTac™ III
Code produit 15648175 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Casque PELTOR™ ProTac III Slim, Bandeau
Casque PELTOR™ ProTac III, Bandeau
Casque PELTOR™ ProTac III, Casque de protection
Taux de réduction sonore (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Taux de réduction sonore (NRR) Conditionnement
15648175 Casque PELTOR™ ProTac III, Casque de protection 23 dB 1 pièce
15638175 Casque PELTOR™ ProTac III, Bandeau 26 dB 1 pièce
15628175 Casque PELTOR™ ProTac III Slim, Bandeau 19 dB, 21 dB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15648175 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100088423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    119.13€ / 1 pièces
    Économisez 85.87€
    41% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Le casque avec fonction dépendant du niveau de bruit pour l’écoute ambiante vous aide à vous concentrer sur votre travail et à communiquer avec vos collègues dans des environnements bruyants, sans supprimer la protection auditive. La rétroaction stéréo permet de mieux déterminer la direction d’où proviennent les alarmes, les cris d’avertissement, l’avertissement sonore des véhicules en marche arrière, etc.
  • Le dispositif de protection auditive protège contre les bruits nocifs tout en permettant d’entendre les sons ambiants
  • Un système intégré dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre les sons ambiants, tels que les conversations, les bruits des machines et les signaux d’avertissement
  • Prise jack stéréo de 3,5 mm pour connecter votre téléphone mobile ou radio bidirectionnelle afin d’entendre l’appel directement dans votre oreille
  • La fonction d’arrêt automatique désactive le casque après 4 heures sans utilisation afin d’économiser l’énergie, et un signal de batterie faible vous indique lorsqu’il faut changer les piles
  • Système de menu guidé par la voix pour ne plus avoir à retirer votre casque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur Noir, blanc
Type de protection auditive Casque antibruit
À utiliser avec (application) Agriculture
Modèle Casque PELTOR™ ProTac III, Casque de protection
Taux de réduction sonore (NRR) 23 dB
Type de produit Casque de communication à protection auditive
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.