Learn More
3M™ Casque AM / FM radio WorkTunes™ Pro PELTOR™
Click to view available options
Niveau sonore:
31 dB
32 dB
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Protégez votre audition tout en écoutant la radio AM /FM grâce à l’antenne intégrée
- Système de recherche de fréquence numérique et de menu à guidage vocal avec annonce de la fréquence
- Entrée stéréo 3,5 mm en mode écoute seulement (limite de 82 dB) pour le raccordement aux dispositifs externes (p. ex., téléphone mobile, radio, radio bidirectionnelle et iPod)
- La fonction d’arrêt automatique désactive le casque après 4 heures sans utilisation afin d’économiser de l’énergie et un signal de batterie faible vous indique lorsqu’il faut changer les batteries
- Pour réduire la corrosion induite par la sueur, les composants électroniques se trouvent dans la partie extérieure de la coquille
- Enregistrez jusqu’à 5 stations sur le casque
- Versions serre-tête et fixée sur casque disponibles (noir)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Casque radio |
| Modèle | HRXS221A |
| Niveau sonore | 32 dB |