Learn More
3M™ Casque PELTOR™ WS™ ALERT™ X
Code produit 17864931 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MRX21A4WS6, Bandeau
MRX21P3E4WS6, Monté sur casque
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17864931 MRX21A4WS6, Bandeau 10 pièces
17854931 MRX21P3E4WS6, Monté sur casque 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17864931 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100257811
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Casque Bluetooth™ avec microphone anti-bruit sur bras qui se connecte à votre téléphone portable pour les appels mains libres et le streaming dans des environnements bruyants.
  • Le dispositif de protection auditive atténuateur de bruit est fourni en deux modèles : en version bandeau ou monté sur casque de chantier
  • Microphone anti-bruit sur bras pour une transmission vocale de grande clarté dans les environnements bruyants
  • Fonction dépendante du niveau sonore pour l’écoute ambiante afin d’aider à la bonne compréhension auditive de la situation
  • Connexion à une application mobile compatible iOS et Android, équipement connecté 3MTM, pour configurer et régler plus facilement le casque. L’application est disponible au téléchargement depuis l’App Store et Google Play.
  • L’application mobile vous permet de recevoir des rappels lorsque vous souhaitez remplacer les coussinets (kit d’hygiène) et de choisir la fréquence de ces alertes
  • Fonction Push-to-Listen pour écouter facilement et instantanément votre environnement
  • Rétroaction guidée par la voix après réglage. Il n’est pas nécessaire de retirer le casque pour effectuer les réglages
  • Le casque s’éteint automatiquement après quatre heures de non-utilisation pour économiser l’autonomie de la batterie
  • Coussinets et protections remplaçables (kit d’hygiène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle MRX21A4WS6, Bandeau
Taux de réduction sonore (NRR) 30 dB
Détails de la communication Compatible avec l’application mobile