Learn More
3M™ Casque Bluetooth™ WS™ Alert™ XP PELTOR™
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Modèle:
Montés sur casque
Description
- Prenez des appels sans fil ou écoutez la radio en toute sécurité, même dans des environnements bruyants
- Le système dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit ambiant et de converser avec ses collègues
- Changement rapide et facile des stations radio
- Bluetooth™ pour les appels mains libres sans fil ou la diffusion de musique
- Système de haut-parleur avancé offrant un son dynamique exceptionnel
- Charge de la batterie à l’aide d’un câble branché sur la prise électrique ou USB
- Réglage rapide
- Interface fantôme à guidage vocal
- Fonction de mémoire / préconfiguration
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bluetooth Headset |
| Comprend | Built-in FM Radio Receiver, Adjustable Damping Function |
| Niveau sonore | 29 dB |