Learn More
3M™ Casque PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX
Code produit 17731669 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de batterie:
Lithium-ion
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de batterie Conditionnement
17731669 Lithium-ion 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17731669 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100098897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.10€
    1634.27€ / 1 pièces
    Économisez 410.83€
    20% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les casques LiteCom Pro III sont des protections auditives hautes performances avec radio de communication bidirectionnelle programmable analogique et numérique intégrée, fonction dépendante du niveau sonore pour l’écoute ambiante et connectivité Bluetoot
  • Protection auditive avec radio analogique et numérique bidirectionnelle programmable intégrée
  • Activation rapide de la fonction d’écoute de l’environnement sonore par un simple appui sur un bouton
  • Programmez jusqu’à 70 canaux radio uniques
  • La fonction d’écoute de l’environnement sonore permet de mieux comprendre la situation et d’améliorer la communication
  • Batterie au lithium-ion rechargeable
  • Prise de connexion externe
  • Fréquence : 403/470 MHz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu, Noir
Couleur du coussin Noir
Taux de réduction sonore (NRR) 33 dB
Jetable Réutilisable
Couleur de bandeau Noir
Modèle Bandeau
Type de batterie Lithium-ion