Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac Dépendance au niveau XPI Bluetooth™ casque
Code produit 17838139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Bandeau
Casque de sécurité attaché
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
17838139 Casque de sécurité attaché 1 pièce
17848139 Bandeau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17838139 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100195960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    640.27€ / 1 pièces
    Économisez 239.73€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI est une gamme de casques Bluetooth à niveau sonore variable pour une protection auditive efficace sans compromettre la communication.
  • Contribue à la protection auditive et à la communication sans fil
  • Niveau sonore dépendant de l'écoute ambiante
  • Connectivité Bluetooth pour une connexion sans faille
  • Bluetooth MultiPoint pour la connexion simultanée de jusqu'à deux appareils
  • Microphone à perche antibruit classé IP68 pour une communication inter-utilisateurs facilitée ; couleur jaune haute visibilité pour une sécurité accrue
  • PLT Fonction « appuyer pour écouter » pour une activation simple de la fonction en fonction du niveau ; disponible en accessoire pour bandeau ou casque
  • Rapport signal/bruit 33 dB (rapport signal/bruit 31 dB avec casque)
  • Rapport signal/bruit de 34 dB (utilisé avec des anneaux de gel HY80, 32 dB avec casque).
  • Fonctionne avec des piles AA ou une batterie NiMH rechargeable.
  • Autonomie de la batterie : 45 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universal
Taux de réduction sonore (NRR) 31 à 33 dB
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Couleur de bandeau Jaune
Diélectrique Non
Modèle Casque de sécurité attaché
Foldable Non