Learn More
Pemigatinib, MedChemExpress
Code produit. 16486997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16486997
Marque: Medchem Express HY109099
MedChemExpress Pemigatinib (INCB054828) is an orally active, selective FGFR inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.5 nM, 1.2 nM, 30 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively. Pemigatinib has the potential for cholangiocarcinoma.
Pemigatinib (INCB054828) is an orally active, selective FGFR inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.5 nM, 1.2 nM, 30 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively. Pemigatinib has the potential for cholangiocarcinoma.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pemigatinib
CAS 1513857-77-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H27F2N5O4
Quantité 5 mg
Synonyme INCB054828
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (51.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCN(C(N(C(C(F)=C(OC)C=C1OC)=C1F)C2)=O)C(C2=CN3)=C4C3=NC(CN5CCOCC5)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 487.5
Poids de la formule 487.5
Pourcentage de pureté 98.84%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.