Learn More
Pemirolast potassium, MedChemExpress
Code produit. 16488356
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16488356
Marque: Medchem Express HYB0538A
MedChemExpress Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pemirolast potassium
Forme physique Solid
CAS 100299-08-9
Couleur Yellowish Green
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H7KN6O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme TWT-8152 BMY 26517
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (187.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 266.3
Poids de la formule 266.3
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.