Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de pH de pénétration avec cône renforcé
Code produit. 11796348 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11796348
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes with Reinforced Tip are excellent for use on semi-solid substances.
  • Renforcé
  • Excellent pour la pâte, la crème, le jambon, la saucisse, le fromage, les fruits
  • Gamme de pH de 0 à 12
  • Plage de températures de 0° à 80°C
Spécification
Types de connecteurs S7
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 12
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Longueur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 5 mm